Pyridine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16646000EA 51.7 EUR InStock
EHERC16646000
Pyridine
Pyridine
Formule: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08153
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité