Pyridine, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09728.0100 1.09728.0500 1.09728.1000 1.09728.2500 1.09728.6025 1.09728.4000
1.09728.0100EA 36.5 EUR InStock
1.09728.0100 1.09728.0500 1.09728.1000 1.09728.2500 1.09728.6025 1.09728.4000
Pyridine, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Pyridine
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -42 °C
Molar Mass 79.1 g/mol
Boiling Point 115 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 17 °C
Explosion Limit 1.7 - 10.6 %(V)
Density 0.982 g/cm3 (20 °C)
pH 8.5 (16 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 482 °C
Evaporation number 12.7
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité