Pyridine, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
27197.295EA 245 EUR InStock
27197.295
Pyridine, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Pyridine
Formule: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08153
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aspect Liquide limpide incolore
Titre (calculé sur anhydre) Min. 99,5 %
Acidité ou alcalinité Max. 0,002 meq/g
Eau (K.F.) Max. 0,0100 %
Résidu à l'évaporation Max. 0,0010 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bore) Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité