2-Bromo-6-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20018.06 L20018.14
L20018.06EA 92.4 EUR InStock
L20018.06 L20018.14
2-Bromo-6-méthylpyridine ≥98%
2-Bromo-6-méthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 5315-25-3 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5625 Boiling Point: 102-103°/20mm Beilstein Reference: 107322 MDL No.: MFCD00040743
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C (20 mmHg)
Densité: 1.512
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040743
Numéro CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité