2-Bromo-6-méthylpyridine
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
020192-25G 020192-100G
FLUO020192-25GEA 0 EUR InStock
FLUO020192-25G FLUO020192-100G
2-Bromo-6-méthylpyridine
2-Bromo-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040743
Numéro CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité