3-(Trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17280.03 L17280.06
L17280.03EA 122 EUR InStock
L17280.03 L17280.06
3-(Trifluorométhyl)pyridine ≥97%
3-(Trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 3796-23-4 Molecular Formula: C6H4F3N Formula Weight: 147.10 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.4173 Boiling Point: 111-114° Beilstein Reference: 1563102 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00100032
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 111…114 °C
Densité: 1.28
Point d'éclair: 19 °C (66 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100032
Numéro CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité