3-(Trifluorométhyl)pyridine
007663-1G 007663-5G 007663-10G
FLUO007663-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007663-1G FLUO007663-5G FLUO007663-10G
3-(Trifluorométhyl)pyridine
3-(Trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 110…113 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00100032
Numéro CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité