2-Éthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17352.36EA 648 EUR InStock
A17352.36 A17352.22
2-Éthylpyridine ≥98%
2-Éthylpyridine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,937
Point d'éclair: 37 °C (98 °F)
Numéro MDL: MFCD00006361
Numéro CAS: 100-71-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité