2-Picoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpyridine, α-Picoline
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 66.6 EUR InStock
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Picoline 98%
2-Picoline
Formule: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 129.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006332
Numéro CAS: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07554
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité