Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Picoline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: α-PicolineMéthyl-2 pyridine2-Méthylpyridine

EHERC16201500EA 70.7 EUR InStock
EHERC16201500
2-Picoline
2-Picoline


Formule: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 129,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00006332
Numéro CAS: 109-06-8
ONU: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07554
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité