2-Pentylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22125.06 B22125.14
B22125.06EA 52.9 EUR InStock
B22125.06 B22125.14
2-Pentylpyridine ≥98%
2-Pentylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 2294-76-0 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.24 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Pleasant Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 2772 MDL No.: MFCD00051828
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 0.903
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051828
Numéro CAS: 2294-76-0
EINECS: 218-937-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité