Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Isobutylpyridine ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

B22080.88EA 62 EUR InStock
B22080.88 B22080.09
3-Isobutylpyridine ≥99%
3-Isobutylpyridine


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Densité: 0,909
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683082
Numéro CAS: 14159-61-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité