3-Éthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20318.06 B20318.14
B20318.06EA 61.9 EUR InStock
B20318.06 B20318.14
3-Éthylpyridine ≥98%
3-Éthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 536-78-7 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.5020 Odour: Unpleasant Melting Point: -77° Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 106479 Merck Reference: 14,3848 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006413
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 165…166 °C
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0.941
Point d'éclair: 49 °C (120 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006413
Numéro CAS: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3848
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité