3-Picoline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14012.0F A14012.AE
A14012.0FEA 155 EUR InStock
A14012.0F A14012.AE
3-Picoline ≥99%
3-Picoline
Purity: 99% CAS No.: 108-99-6 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.5055 Melting Point: -18° Boiling Point: 143-144° Beilstein Reference: 1366 Merck Reference: 14,7401 UN No.: 2313 MDL No.: MFCD00006402
Formule: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0.955
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006402
Numéro CAS: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
ONU: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7401
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité