Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0174-25G I0174-5G
TCIAI0174-25GEA 640 EUR InStock
TCIAI0174-25G TCIAI0174-5G
4-Isopropylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Isopropylpyridine


Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00039719
Numéro CAS: 696-30-0
EINECS: 211-794-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90640699e5ae612ece7268e642f04815181eee8a&vid=90640699e5ae612ece7268e642f04815181eee8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité