4-Picoline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 56.1 EUR InStock
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Picoline 99%
4-Picoline
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 145 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2.4 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006440
Numéro CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
ONU: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité