2-Benzylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10662.18 A10662.0B A10662.30
A10662.18EA 29.8 EUR InStock
A10662.18 A10662.0B A10662.30
2-Benzylpyridine ≥98%
2-Benzylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 101-82-6 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.5790 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 140-143°/11mm Beilstein Reference: 115875 MDL No.: MFCD00006352
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 140…143 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 1.054
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006352
Numéro CAS: 101-82-6
EINECS: 202-979-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité