2,4-Lutidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylpyridine
B22913.14 B22913.22
B22913.14EA 40.2 EUR InStock
B22913.14 B22913.22
2,4-Lutidine ≥98%
2,4-Lutidine
Purity: 98+% CAS No.: 108-47-4 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Unpleasant Melting Point: -60° Boiling Point: 158-160° UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00006337
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.931
Point d'éclair: 47 °C (117 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006337
Numéro CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité