2,6-Di-tert-butylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
204640050 204640250
ACRO204640050EA 174 EUR InStock
ACRO204640050 ACRO204640250
2,6-Di-tert-butylpyridine 97%
2,6-Di-tert-butylpyridine
Formule: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2…4 °C
Densité: 0.852 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006306
Numéro CAS: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 12,03086
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité