2,6-Di-tert-butylpyridine
Fournisseur: Molekula
MOLE15293583-5GEA 0 EUR InStock
MOLE15293583-5G
2,6-Di-tert-butylpyridine
2,6-Di-tert-butylpyridine
Formule: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Densité: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006306
Numéro CAS: 585-48-8
Merck Index: 12,03086
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité