2,6-Lutidine
Fournisseur: Molekula
MOLEM61616854EA 0 EUR InStock
MOLEM61616854
2,6-Lutidine
2,6-Lutidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 143,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Numéro MDL: MFCD00006345
Numéro CAS: 108-48-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité