Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Lutidine, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

04991-5ML-FEA 178 EUR InStock
04991-5ML-F
2,6-Lutidine, Supelco®
2,6-Lutidine


Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 143,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Numéro MDL: MFCD00006345
Numéro CAS: 108-48-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité