3,4-Lutidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03489.AC L03489.AE L03489.AP
L03489.ACEA 28.9 EUR InStock
L03489.AC L03489.AE L03489.AP
3,4-Lutidine ≥98%
3,4-Lutidine
Purity: 98+% CAS No.: 583-58-4 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.5120 Odour: Unpleasant Melting Point: -11° Boiling Point: 163-164° Beilstein Reference: 106583 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00006403
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 163…164 °C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0.955
Point d'éclair: 47 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006403
Numéro CAS: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité