Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Lutidine

Fournisseur: Molekula

MOLE36509814-100GEA 0 EUR InStock
MOLE36509814-100G
3,4-Lutidine
3,4-Lutidine


Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006403
Numéro CAS: 583-58-4
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité