3,5-Lutidine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
125211000 125215000
ACRO125211000EA 54.9 EUR InStock
ACRO125211000 ACRO125215000
3,5-Lutidine 98+%
3,5-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 172.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006404
Numéro CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité