Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Collidine 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5-Triméthylpyridine

ACRO275470250EA 183 EUR InStock
ACRO275470250
2,3,5-Collidine 99+%
2,3,5-Collidine


Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Densité: 0,93 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00126840
Numéro CAS: 695-98-7
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité