2,4,6-Collidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
161951000 161955000 161950010 161950025
ACRO161951000EA 63.5 EUR InStock
ACRO161951000 ACRO161955000 ACRO161950010 ACRO161950025
2,4,6-Collidine 99%
2,4,6-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 171…172 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006338
Numéro CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sensitivity (to chlorine) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité