2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
224520050 224520250
ACRO224520050EA 136 EUR InStock
ACRO224520050 ACRO224520250
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine 98%
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Point de fusion: 33…36 °C
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006305
Numéro CAS: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
ONU: 1325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité