2-Phénylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07861.09 L07861.18
L07861.09EA 92.1 EUR InStock
L07861.09 L07861.18
2-Phénylpyridine ≥98%
2-Phénylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1008-89-5 Molecular Formula: C11H9N Formula Weight: 155.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Melting Point: -5° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 110445 MDL No.: MFCD00006280
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 268…270 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1.086
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006280
Numéro CAS: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité