3-Phénylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23930.06 B23930.14
B23930.06EA 60.8 EUR InStock
B23930.06 B23930.14
3-Phénylpyridine ≥97%
3-Phénylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 1008-88-4 Molecular Formula: C11H9N Formula Weight: 155.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 110400 MDL No.: MFCD00006380
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 272 °C
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 1.085
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006380
Numéro CAS: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité