3-Phénylpyridine ≥97.0% pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41759.0005EA 105 EUR InStock
8.41759.0005
3-Phénylpyridine ≥97.0% pour la synthèse
3-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
MW: 155,2 g/mol
Point d'ébullition: 273…274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006380
Numéro CAS: 1008-88-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.090 - 1.094
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité