Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phénylpyridine

Fournisseur: Molekula

MOLEM50275157EA 0 EUR InStock
MOLEM50275157
3-Phénylpyridine
3-Phénylpyridine


Formule: C₁₁H₉N
MW: 155,2 g/mol
Point d'ébullition: 273…274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006380
Numéro CAS: 1008-88-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité