4-Phénylpyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
130910050 130910250 130911000
ACRO130910050EA 68.4 EUR InStock
ACRO130910050 ACRO130910250 ACRO130911000
4-Phénylpyridine 99%
4-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 274…275 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 71…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006420
Numéro CAS: 939-23-1
EINECS: 213-357-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité