2,6-Diphénylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25179.14EA 303 EUR InStock
B25179.14 B25179.06
2,6-Diphénylpyridine ≥97%
2,6-Diphénylpyridine
Formule: C₁₇H₁₃N
MW: 231,3 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 74…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006284
Numéro CAS: 3558-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité