2,5-Dibromothiophène
Fournisseur: Molekula
MOLEM82396898EA 0 EUR InStock
MOLEM82396898
2,5-Dibromothiophène
2,5-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C)
Numéro MDL: MFCD00005420
Numéro CAS: 3141-27-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité