2-Bromothiophène
Synonyms: 2-Thienyl bromide
001055-50G 001055-1KG 001055-250G
FLUO001055-50GEA 0 EUR InStock
FLUO001055-50G FLUO001055-1KG FLUO001055-250G
2-Bromothiophène
2-Bromothiophène
Formule: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Point d'ébullition: ∼149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005417
Numéro CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité