3,4-Dibromothiophène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
264520010 264520050 264520250
ACRO264520010EA 40.5 EUR InStock
ACRO264520010 ACRO264520050 ACRO264520250
3,4-Dibromothiophène 97%
3,4-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 221…222 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 2.13 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005465
Numéro CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité