3,4-Dibromothiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10512.06 A10512.14
A10512.06EA 123 EUR InStock
A10512.06 A10512.14
3,4-Dibromothiophène ≥98%
3,4-Dibromothiophène
Purity: 98+% CAS No.: 3141-26-2 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6400 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 107642 MDL No.: MFCD00005465
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 221…222 °C
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 2.188
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005465
Numéro CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité