3,4-Dibromothiophène
Fournisseur: Molekula
MOLE28121389-5GEA 0 EUR InStock
MOLE28121389-5G
3,4-Dibromothiophène
3,4-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4,5 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005465
Numéro CAS: 3141-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité