3-Bromothiophène
Fournisseur: Molekula
MOLEM82813398EA 0 EUR InStock
MOLEM82813398
3-Bromothiophène
3-Bromothiophène
Formule: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005464
Numéro CAS: 872-31-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité