Tétrabromothiophène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Perbromothiophene
A13009.14 A13009.22
A13009.14EA 116 EUR InStock
A13009.14 A13009.22
Tétrabromothiophène ≥99%
Tétrabromothiophène
Purity: 99% CAS No.: 3958-03-0 Molecular Formula: C4Br4S Formula Weight: 399.72 Odour: Odourless Melting Point: 113-117° Boiling Point: 324-327° Beilstein Reference: 383664 MDL No.: MFCD00005419
Formule: C₄Br₄S
MW: 399,73 g/mol
Point d'ébullition: 324…327 °C
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005419
Numéro CAS: 3958-03-0
EINECS: 223-554-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité