2-Bromo-5-chlorothiophène
001106-25G 001106-100G 001106-5G
FLUO001106-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001106-25G FLUO001106-100G FLUO001106-5G
2-Bromo-5-chlorothiophène
2-Bromo-5-chlorothiophène
Formule: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Point d'ébullition: 45…46 °C (1 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.803 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00014523
Numéro CAS: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité