2,3,5-Trichlorothiophène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17207.03EA 34.5 EUR InStock
L17207.03 L17207.14 L17207.06
2,3,5-Trichlorothiophène ≥97%
2,3,5-Trichlorothiophène
Formule: C₄HCl₃S
MW: 187,48 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (20 mmHg)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,586
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318176
Numéro CAS: 17249-77-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité