3-Chlorothiophène
001747-25G 001747-100G
FLUO001747-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001747-25G FLUO001747-100G
3-Chlorothiophène
3-Chlorothiophène
Formule: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C (1013 hPa)
Densité: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00043887
Numéro CAS: 17249-80-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité