2,5-Diiodothiophène
001076-5G 001076-25G
FLUO001076-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001076-5G FLUO001076-25G
2,5-Diiodothiophène
2,5-Diiodothiophène
Formule: C₄H₂I₂S
MW: 335,93 g/mol
Point d'ébullition: 67…70 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014525
Numéro CAS: 625-88-7
EINECS: 210-915-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité