2-Iodothiophène
001058-25G 001058-100G
FLUO001058-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001058-25G FLUO001058-100G
2-Iodothiophène
2-Iodothiophène
Formule: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 2.0645 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005424
Numéro CAS: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité