2-Iodothiophène
Fournisseur: Molekula
MOLEM43009263EA 0 EUR InStock
MOLEM43009263
2-Iodothiophène
2-Iodothiophène
Formule: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 2,0645 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005424
Numéro CAS: 3437-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité