2-Nitrothiophène tech. 85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17464.06 A17464.14
A17464.06EA 41 EUR InStock
A17464.06 A17464.14
2-Nitrothiophène tech. 85%, grade Technique
2-Nitrothiophène
Purity: 85% CAS No.: 609-40-5 Molecular Formula: C4H3NO2S Formula Weight: 129.14 Flash Point: 94°(201°F) Melting Point: 43-45° Boiling Point: 224-225° MDL No.: MFCD00005425
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,14 g/mol
Point d'ébullition: 224…225 °C
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1.3644
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005425
Numéro CAS: 609-40-5
EINECS: 210-190-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité