2-Nitrothiophène
001317-5G 001317-25G
FLUO001317-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001317-5G FLUO001317-25G
2-Nitrothiophène
2-Nitrothiophène
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,14 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46.5 °C
Densité: 1,3644 g/cm³ (42.6 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005425
Numéro CAS: 609-40-5
EINECS: 210-190-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité