2-Nitrothiophène
Fournisseur: Molekula
MOLEM50354243EA 0 EUR InStock
MOLEM50354243
2-Nitrothiophène
2-Nitrothiophène
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,14 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46,5 °C
Densité: 1,3644 g/cm³ (42.6 °C)
Numéro MDL: MFCD00005425
Numéro CAS: 609-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité